Learn More
Chlorure de chrome(III) hexahydraté, extra-pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10172040
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Identifiants chimiques
CAS 10060-12-5
Formule moléculaire Cl3CrH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 266.44
Numéro MDL MFCD00149660
Clé InChI LJAOOBNHPFKCDR-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure d’aluminium(3+) hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cr+3]
Spécification
Point de fusion 83°C
Couleur Vert
pH 2 to 3
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Poids de la formule 266.44g/mol
Conditionnement Cuve en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(III) chloride hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.