Learn More
Chlorure de chrome(II), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
85.32€ - 840.18€
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Formule moléculaire CrCl2
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11333486
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.06
5 g
85.32€
5g
11343486
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.14
25 g
309.54€
25g
11353486
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14342.22
100 g
840.18€
100g
Description
Description
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de chrome(II) est utilisé comme précurseur d’autres complexes inorganiques et organométalliques du chrome. C’est un réactif dans la réaction de Nozaki-Hiyama-Kishi. Il est également utilisé dans l’oléfination de Takai pour préparer des iodures de vinyle à partir d’aldéhydes en présence d’iodoforme.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les métaux actifs.
Spécification
Identifiants chimiques
10049-05-5
CrCl2
MFCD00010947
Chromous chloride
Spécification
Chromium(II) chloride
anhydrous
CrCl2
UN3260
Chromous chloride
122.9
Odorless
2.878
824°C
10049-05-5
MFCD00010947
14,2244
Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether.
97%
Air and moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, INORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 233-163-3
missing translation for 'rtecsNumber' : GB5250000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chromic(II) chloride