Learn More
Chlorure de chrome(II), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Description
Chromium(II) chloride is used as a precursor to other inorganic and organometallic chromium complexes. It is a reagent in the Nozaki-Hiyama-Kishi reaction. It is also used in the Takai olefination to prepare vinyl iodides from aldehydes in the presence of iodoform.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de chrome(II) est utilisé comme précurseur d’autres complexes inorganiques et organométalliques du chrome. C’est un réactif dans la réaction de Nozaki-Hiyama-Kishi. Il est également utilisé dans l’oléfination de Takai pour préparer des iodures de vinyle à partir d’aldéhydes en présence d’iodoforme.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les métaux actifs.
Le chlorure de chrome(II) est utilisé comme précurseur d’autres complexes inorganiques et organométalliques du chrome. C’est un réactif dans la réaction de Nozaki-Hiyama-Kishi. Il est également utilisé dans l’oléfination de Takai pour préparer des iodures de vinyle à partir d’aldéhydes en présence d’iodoforme.
Solubilité
Soluble dans l’eau. Insoluble dans l’alcool et l’éther.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts, l’eau et les métaux actifs.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chromium(II) chloride |
Point de fusion | 824°C |
Note relative au nom | anhydrous |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN3260 |
Merck Index | 14,2244 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water. Insoluble in alcohol and ether. |
Poids de la formule | 122.9 |
Pourcentage de pureté | 97% |
Odeur | Odorless |