Learn More
Chlorure de chrome(II), 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
62.00€ - 636.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10049-05-5 |
---|---|
Formule moléculaire | Cl2Cr |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.9 |
Numéro MDL | MFCD00010947 |
Synonyme | Chromous chloride |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10251433
|
Thermo Scientific Acros
315190010 |
1 g | Flacon en verre |
62.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10761161
|
Thermo Scientific Acros
315190050 |
5 g | Flacon en verre |
194.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10187413
|
Thermo Scientific Acros
315190250 |
25 g | Flacon en verre |
636.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Réactif de réductionIdentifiants chimiques
10049-05-5 | |
122.9 | |
Chromous chloride |
Cl2Cr | |
MFCD00010947 |
Spécification
Chromium(II) chloride | |
10049-05-5 | |
Poudre | |
Cl2Cr | |
MFCD00010947 | |
15, 2248 | |
Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether | |
122.9 | |
Base de métaux à l’état de traces |
824.0°C | |
Gris-vert à blanc | |
99.9% | |
CrCl2 | |
01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84 | |
Chromous chloride | |
122.9 | |
99.9% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Provoque une irritation cutanée.
Peut irriter les voies respiratoires.
Nocif en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
Ne PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 233-163-3
- Chromium(II) chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
RUO – Research Use Only