Learn More
Chlorure de chrome(II), 99,9 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10187413
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse d’ultratraces, Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-05-5
Formule moléculaire Cl2Cr
Poids moléculaire (g/mol) 122.9
Numéro MDL MFCD00010947
Synonyme Chromous chloride
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium(II) chloride
Point de fusion 824.0°C
Couleur Gris-vert à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire CrCl2
Fieser 01,149; 02,76; 03,60; 04,144; 07,73; 09,511; 12,136; 13,84; 14,94; 16,93; 17,84
Merck Index 15, 2248
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in alcohol and ether
Poids de la formule 122.9
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chromium(II) chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.