Learn More
Hexacarbonyle de chrome, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
135.68€ - 462.30€
Identifiants chimiques
CAS 13007-92-6
Formule moléculaire C6CrO6
Poids moléculaire (g/mol) 220.06
Numéro MDL MFCD00010945
Clé InChI KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
CID PubChem 25589
ChEBI CHEBI:33031
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; chrome
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10687362
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
221050100
10 g Flacon en verre
135.68€
10g
10542744
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
221050500
50 g Flacon en verre
462.30€
50g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13007-92-6
220.06
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
25589
monoxyde de carbone ; chrome
C6CrO6
MFCD00010945
chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
CHEBI:33031
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Spécification
220°C
150°C
Du blanc au jaune
99+%
Cr(CO)6
15, 2236
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
220.06
CHEBI:33031
≥99%
Chromium hexacarbonyl
13007-92-6
Cristaux et poudre cristalline
C6CrO6
MFCD00010945
chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
monoxyde de carbone ; chrome
25589
220.06
Authentique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Nocif par inhalation.
Peut provoquer le cancer par inhalation.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée :Consulter un médecin.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 235-852-4
Identifiant produit
  • Chromium hexacarbonyl
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH044-Risque d'explosion si chauffé en ambiance confinée.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chromium carbonyl