Learn More
Hexacarbonyle de chrome, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10542744
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13007-92-6
Formule moléculaire C6CrO6
Poids moléculaire (g/mol) 220.06
Numéro MDL MFCD00010945
Clé InChI KOTQLLUQLXWWDK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromium hexacarbonyl, chromium carbonyl, chromium 0 hexacarbonyl, carbon monoxide; chromium, hexacarbonyl chromium, unii-920f3ejx2p, ccris 3186, chromium carbonyl oc-6-11, hexacarbonylchromium 10g
CID PubChem 25589
ChEBI CHEBI:33031
Nom IUPAC monoxyde de carbone ; chrome
SMILES [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cr]
Spécification
Point d’ébullition 220°C
Nom chimique ou matériau Chromium hexacarbonyl
Point de fusion 150°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Cristaux et poudre cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Cr(CO)6
Merck Index 15, 2236
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: sparingly soluble in organic solvents
Poids de la formule 220.06
Pourcentage de pureté ≥99%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.