Learn More
Arséniure de chrome, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
95.94€ - 368.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12254-85-2 |
---|---|
Formule moléculaire | AsCr |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.92 |
Numéro MDL | MFCD00198045 |
Clé InChI | OAMWSOUCVTVANH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chromiumylidynearsane, chromium arsenide |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
12254-85-2 | |
126.92 | |
OAMWSOUCVTVANH-UHFFFAOYSA-N |
AsCr | |
MFCD00198045 | |
chromiumylidynearsane, chromium arsenide |
Spécification
Chromium arsenide | |
Poudre | |
AsCr | |
UN1557 | |
OAMWSOUCVTVANH-UHFFFAOYSA-N | |
178.98 |
12254-85-2 | |
(Base des métaux) | |
MFCD00198045 | |
chromiumylidynearsane, chromium arsenide | |
126.92 | |
99% |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H331
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
P261-P301+P310-P304+P340-P311-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/physician.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ARSENIC COMPOUNDS, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : TSCA