Learn More
Arséniure de chrome, 99 % (à base de métaux), Thermo Scientific™
Code produit. 11343598
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12254-85-2
Formule moléculaire AsCr
Poids moléculaire (g/mol) 126.92
Numéro MDL MFCD00198045
Clé InChI OAMWSOUCVTVANH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chromiumylidynearsane, chromium arsenide
Spécification
Nom chimique ou matériau Chromium arsenide
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN1557
Poids de la formule 178.98
Pourcentage de pureté 99%