Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
91.30€ - 274.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1667-99-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C23H13Cl2Na3O9S |
Poids moléculaire (g/mol) | 605.277 |
Numéro MDL | MFCD00001615 |
Clé InChI | FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K |
Synonyme | C.I. 43825, Mordant Blue 29 |
CID PubChem | 54736314 |
Nom IUPAC | trisodium ; 5-[(3-carboxy-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophényl)méthyl]-3-méthyl-2-oxidobenzoate |
SMILES | CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511831
|
Thermo Scientific Chemicals
190050250 |
25 g | Flacon en verre |
91.30€
25g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10299223
|
Thermo Scientific Chemicals
190051000 |
100 g | Flacon en verre |
274.00€
100g |
Expédition estimée: 02-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
IndicateurIdentifiants chimiques
1667-99-8 | |
605.277 | |
FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K | |
54736314 | |
CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+] |
C23H13Cl2Na3O9S | |
MFCD00001615 | |
C.I. 43825, Mordant Blue 29 | |
trisodium ; 5-[(3-carboxy-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophényl)méthyl]-3-méthyl-2-oxidobenzoate |
Spécification
Chrome Azurol S | |
C23H13Cl2Na3O9S | |
C.I. 43825, Mordant Blue 29 | |
Authentique | |
trisodium ; 5-[(3-carboxy-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophényl)méthyl]-3-méthyl-2-oxidobenzoate | |
54736314 | |
605.29 | |
Brun à noir |
1667-99-8 | |
MFCD00001615 | |
FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K | |
CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+] | |
605.277 | |
424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O) | |
Complies | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.Provoque une sévère irritation des yeux.Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 216-787-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Chrome Azurol S