Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chrome Azurol S
Code produit. 10299223
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1667-99-8
Formule moléculaire C23H13Cl2Na3O9S
Poids moléculaire (g/mol) 605.277
Numéro MDL MFCD00001615
Clé InChI FUIZKNBTOOKONL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme C.I. 43825, Mordant Blue 29
CID PubChem 54736314
Nom IUPAC trisodium ; 5-[(3-carboxy-5-méthyl-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidène)-(2,6-dichloro-3-sulfonatophényl)méthyl]-3-méthyl-2-oxidobenzoate
SMILES CC1=CC(=CC(=C1[O-])C(=O)[O-])C(=C2C=C(C(=O)C(=C2)C(=O)O)C)C3=C(C=CC(=C3Cl)S(=O)(=O)[O-])Cl.[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chrome Azurol S
Spectre IR Authentique
Lambda max. 424 to 436nm (c=0.03g/L in H2O)
Poids de la formule 605.29
Conditionnement Flacon en verre
Spectrométrie UV Complies
Couleur Brun à noir
Quantité 100 g
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chrome Azurol S