Learn More
Chroman-8-carbaldéhyde, 95 %, Maybridge
91.42€ - 235.00€
Identifiants chimiques
CAS 327183-32-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD12198125
Clé InChI ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
CID PubChem 22265336
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-chromene-8-carbalaldéhyde
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10184104
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC76104CB
250 mg Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
10144154
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Maybridge
CC76104DA
1 g Flacon en verre ambré Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Identifiants chimiques
327183-32-4
162.188
ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
22265336
C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
C10H10O2
MFCD12198125
chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
3,4-dihydro-2H-chromene-8-carbalaldéhyde
Spécification
Chroman-8-carbaldehyde
94.5
95%
MFCD12198125
ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
3,4-dihydro-2H-chromene-8-carbalaldéhyde
22265336
95%
327183-32-4
100.0
C10H10O2
chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
162.188
162.19
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.