Learn More
Chroman-8-carbaldéhyde, 95 %, Maybridge
Code produit. 10144154
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 327183-32-4
Formule moléculaire C10H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 162.188
Numéro MDL MFCD12198125
Clé InChI ZYKTXRDSAFQAAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chroman-8-carbaldehyde, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-carbaldehyde, chromane-8-carbaldehyde, 2h-1-benzopyran-8-carboxaldehyde, 3,4-dihydro
CID PubChem 22265336
Nom IUPAC 3,4-dihydro-2H-chromene-8-carbalaldéhyde
SMILES C1CC2=CC=CC(=C2OC1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chroman-8-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 162.19
Pourcentage de pureté 95%