Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en PE Chromabond™
Assemblez des colonnes SPE (extraction en phase solide) en les sélectionnant dans une gamme d'accessoires. Les frittés en polyéthylène Chromabond™ pour colonnes en polyéthylène sont disponibles dans une variété de tailles.
124.00€ - 290.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Colonnes en polypropylène |
---|---|
Type | Fritté |
Matériau | Polyéthylène |
Quantité | 250/boîte |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12817921
|
Macherey-Nagel™
730475 |
150 ml |
290.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10766142
|
Macherey-Nagel™
730351 |
15 ml |
228.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10338311
|
Macherey-Nagel™
730164 |
1 ml |
124.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10072871
|
Macherey-Nagel™
730034 |
30 ml |
247.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10639581
|
Macherey-Nagel™
730162 |
3 ml |
176.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10093151
|
Macherey-Nagel™
730356 |
45 ml |
261.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10154801
|
Macherey-Nagel™
730163 |
6 ml |
216.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10418981
|
Macherey-Nagel™
730026 |
70 ml |
269.00€
250 pièces |
Expédition estimée: 15-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants ChromabondTM
Spécification
Colonnes en polypropylène | |
Fritté | |
Polyéthylène | |
250/boîte |