Learn More
Macherey-Nagel™ Fritté en PE Chromabond™
Assemblez des colonnes SPE (extraction en phase solide) en les sélectionnant dans une gamme d'accessoires. Les frittés en polyéthylène Chromabond™ pour colonnes en polyéthylène sont disponibles dans une variété de tailles.
Marque:  Macherey-Nagel™ 730026
Code produit. 10418981
  • 282.00€ / 250 pièces
Expédition estimée: 13-01-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Accessoire pour SPE (extraction en phase solide)  
Pour le conditionnement individuel des colonnes SPE avec les adsorbants ChromabondTM
Spécification
Spécification
Colonnes en polypropylène
70 ml
250/boîte
Fritté
Polyéthylène