Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en Polypropylène PCA Chromabond™
139.00€ - 209.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | PCA Chromabond |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10216951
|
Macherey-Nagel™
730484 |
6 ml | 1 g |
203.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10776712
|
Macherey-Nagel™
730482 |
3 ml | 500mg |
209.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10649001
|
Macherey-Nagel™
730483 |
6 ml | 500mg |
139.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
Extraction sur phase solide | |
PCA Chromabond | |
60 μm |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |