Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en Polypropylène PCA Chromabond™
Marque:  Macherey-Nagel™ 730482
Code produit. 10776712
  • 220.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 16-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
SPE
Extraction sur phase solide
PCA Chromabond
60 μm
3 ml
500mg
45 μm
Colonne SPE
500 m2/g