Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en Polypropylène PCA Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730483
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
PCA Chromabond | |
60 μm |
6 ml | |
500mg | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
500 m2/g |