Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XC Polypropylène Chromabond™
79.05€ - 264.00€
Spécification
Matériau de la base | Copolymère PS / DVB |
---|---|
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 85 μm |
Adsorbant | HR-XC Chromabond |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12778242
|
Macherey-Nagel™
730969 |
1 ml | 30mg |
79.05€
30 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12881031
|
Macherey-Nagel™
730953 |
3 ml | 500mg |
186.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12810961
|
Macherey-Nagel™
730952 |
3 ml | 200mg |
128.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12804511
|
Macherey-Nagel™
730957 |
6 ml | 150mg |
233.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12894431
|
Macherey-Nagel™
730956 |
3 ml | 60mg |
114.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12804371
|
Macherey-Nagel™
730955 |
6 ml | 500mg |
264.00€
30 pièces |
Expédition estimée: 16-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Copolymère PS / DVB | |
Extraction sur phase solide | |
HR-XC Chromabond | |
Sphérique | |
800 m2/g |
SPE | |
85 μm | |
Colonne SPE | |
65 à 75 Å |