Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE HR- XC Polypropylène Chromabond™
Marque: Macherey-Nagel™ 730952
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Copolymère PS / DVB | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
HR-XC Chromabond | |
Sphérique | |
800 m2/g |
3 ml | |
200mg | |
85 μm | |
Colonne SPE | |
65 à 75 Å |