Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C4
166.00€ - 194.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 7 % |
Type de colonne | SPE |
Granulométrie | 45 μm |
Adsorbant | Chromabond C4 |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10680342
|
Macherey-Nagel™
730225 |
1 ml | 100 mg |
194.00€
100 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10594162
|
Macherey-Nagel™
730227 |
3 ml | 500mg |
166.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
Chromabond C4 | |
Non | |
500 m2/g |
7 % | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |