Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C4
Marque:  Macherey-Nagel™ 730227
Code produit. 10594162
  • 175.00€ / 50 pièces
Expédition estimée: 18-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Silice
3 ml
500mg
Chromabond C4
Non
500 m2/g
7 %
SPE
45 μm
Colonne SPE
60 μm