Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne SPE en PP Chromabond™ C4
Marque: Macherey-Nagel™ 730225
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
1 ml | |
100 mg | |
Chromabond C4 | |
Non | |
500 m2/g |
7 % | |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |