Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18 à débit rapide
144.00€ - 177.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 100 μm |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10337931
|
Macherey-Nagel™
730008 |
3 ml | 500mg |
177.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 31-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12877531
|
Macherey-Nagel™
730009 |
6 ml | 1000mg |
144.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
100 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |
14 % | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 | |
Interaction polaire secondaire | |
500 m2/g |