Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18 à débit rapide
Marque: Macherey-Nagel™ 730009
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
6 ml | |
1000mg | |
100 μm | |
Colonne SPE | |
60 μm |
14 % | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 | |
Interaction polaire secondaire | |
500 m2/g |