Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18 ec
118.00€ - 175.00€
Spécification
Matériau de la base | Silice |
---|---|
Taux de carbone | 14 % |
Type de colonne | SPE |
À utiliser avec (application) | Extraction sur phase solide |
Granulométrie | 45 μm |
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité de la colonne (métrique) | Poids du lit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10618061
|
Macherey-Nagel™
730012 |
3 ml | 200mg |
156.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10513861
|
Macherey-Nagel™
730013 |
3 ml | 500mg |
175.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10054280
|
Macherey-Nagel™
730015 |
6 ml | 1000mg |
151.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10711591
|
Macherey-Nagel™
730014 |
6 ml | 500mg |
118.00€
30 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Spécification
Silice | |
SPE | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
Hydrophobe | |
500 m2/g |
14 % | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 ec | |
Oui | |
60 μm |