Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne en PP Chromabond™ C18 ec
Marque: Macherey-Nagel™ 730013
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Spécification
Silice | |
3 ml | |
500mg | |
45 μm | |
Colonne SPE | |
Hydrophobe | |
500 m2/g |
14 % | |
SPE | |
Extraction sur phase solide | |
Chromabond C18 ec | |
Oui | |
60 μm |