Learn More
Chloroxynil, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
151.00€ - 589.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1891-95-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H3Cl2NO |
Poids moléculaire (g/mol) | 188.01 |
Numéro MDL | MFCD00002177 |
Clé InChI | YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile |
CID PubChem | 74685 |
Nom IUPAC | 3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile |
SMILES | OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11375459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50432.03 |
1 g |
151.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11385459
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50432.06 |
5 g | N/A | ||||||
Description
Chloroxynil is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe Chloroxynil est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
Identifiants chimiques
1891-95-8 | |
188.01 | |
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N | |
74685 | |
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N |
C7H3Cl2NO | |
MFCD00002177 | |
chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile | |
3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile |
Spécification
Chloroxynil | |
143°C to 144°C | |
MFCD00002177 | |
chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile | |
YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile | |
74685 | |
≥97% |
1891-95-8 | |
C7H3Cl2NO | |
UN3439 | |
Slightly soluble in water. | |
OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N | |
188.01 | |
188.01 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxique par inhalation.
Nocif en cas d’ingestion.
Nocif par contact cutané.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :NITRILES, SOLIDES, TOXIQUES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 217-572-4
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only