Learn More
Chloroxynil, 97 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11385459
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Chloroxynil is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Chloroxynil est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Conserver dans un endroit frais, sec et bien ventilé, à l’écart des substances incompatibles telles que les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1891-95-8
Formule moléculaire C7H3Cl2NO
Poids moléculaire (g/mol) 188.01
Numéro MDL MFCD00002177
Clé InChI YRSSHOVRSMQULE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroxynil, benzonitrile, 3,5-dichloro-4-hydroxy, 3,5-dichloro-4-hydroxy-benzonitrile, chloroxynil iso, caswell no. 309a, unii-gi6x21wsvn, gi6x21wsvn, epa pesticide chemical code 309500, 4-cyano-2,6-dichlorophenol, 3,5-dichloro-4-hydroxy benzonitrile
CID PubChem 74685
Nom IUPAC 3,5-dichloro-4-hydroxybenzonitrile
SMILES OC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroxynil
Point de fusion 143°C to 144°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 188.01
Pourcentage de pureté ≥97%