Learn More
Hexafluorophosphate de chlorotripyrrolidinophosphonium, 98 %, Thermo Scientific™
66.80€ - 231.00€
Identifiants chimiques
CAS 133894-48-1
Formule moléculaire C12H24ClN3P·F6P
Poids moléculaire (g/mol) 421.73
Clé InChI BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
CID PubChem 16211753
Nom IUPAC Chloro(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
11986671
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
438640050
5 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11906681
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
438640250
25 g Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Réactif de couplage
Spécification
Identifiants chimiques
133894-48-1
421.73
pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
Chloro(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate
C12H24ClN3P·F6P
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
16211753
C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
133894-48-1
Poudre cristalline
C12H24ClN3P·F6P
BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Chloro(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate
16211753
98%
145.0°C to 148.0°C
Blanc à jaune
97.5% min. (HPLC)
pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
421.73
421.73
Authentic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
Causes severe skin burns and eye damage.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS Signal Word: Danger
Identifiant produit
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.