Learn More
Hexafluorophosphate de chlorotripyrrolidinophosphonium, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 11906681
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Réactif de couplage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133894-48-1
Formule moléculaire C12H24ClN3P·F6P
Poids moléculaire (g/mol) 421.73
Clé InChI BSCYRXJVGSZNKX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme pyclop, chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate, chlorotripyrrolidinophosphonium hexa-fluorophosphate, chlorotri 1-pyrrolidinyl phosphonium hexafluorophosphate, 98+%, pyciop, ref dupl: pyclop, chlorotripyrrolidino, acmc-1c01w, ksc177a1n, chlorotripyrrolidinophosphoniumhexafluorophosphat
CID PubChem 16211753
Nom IUPAC Chloro(tripyrrolidine-1-yl)phosphanium ; hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)[P+](N2CCCC2)(N3CCCC3)Cl.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Point de fusion 145.0°C to 148.0°C
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (HPLC)
Poids de la formule 421.73
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotripyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.