Learn More
Chlorotriphénylsilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
34.57€ - 323.61€
Identifiants chimiques
CAS | 76-86-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H15ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 294.85 |
Numéro MDL | MFCD00000496 |
Clé InChI | MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl |
CID PubChem | 6458 |
Nom IUPAC | chloro(triphényl)silane |
SMILES | Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11420294
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13678.06 |
5 g |
34.57€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11430294
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13678.14 |
25 g |
98.69€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11423900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13678.18 |
50 g |
163.82€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11440294
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13678.22 |
100 g |
323.61€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorotriphénylsilane est utilisé comme agent de silylation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Identifiants chimiques
76-86-8 | |
294.85 | |
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N | |
6458 | |
Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 |
C18H15ClSi | |
MFCD00000496 | |
triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl | |
chloro(triphényl)silane |
Spécification
188°C to 189°C (3mmHg) | |
91°C to 96°C | |
C18H15ClSi | |
UN3261 | |
>200°C (392°F) | |
Reacts with water. | |
Cl[Si](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1 | |
294.85 | |
294.86 | |
Pungent |
Chlorotriphenylsilane | |
76-86-8 | |
MFCD00000496 | |
1820487 | |
triphenylsilyl chloride, triphenylchlorosilane, silane, chlorotriphenyl, triphenylsilicon chloride, chloro triphenyl silane, triphenylsilylchloride, chloro-tri phenyl silane, benzene, 1,1',1-chlorosilylidyne tris, clsiph3, ph3sicl | |
MNKYQPOFRKPUAE-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(triphényl)silane | |
6458 | |
96% | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRE SOLIDE CORROSIVE, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 200-989-0
missing translation for 'rtecsNumber' : VV2720000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
- Chlorotriphenylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chlorotriphenylsilane
RUO – Research Use Only