Learn More
Chlorotriphénylsilane, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
50 g
100 g
Description
Chlorotriphenylsilane is used as a silylating agent. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriphénylsilane est utilisé comme agent de silylation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Le chlorotriphénylsilane est utilisé comme agent de silylation. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Conserver le récipient bien fermé. Stocker sous gaz inerte sec. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 188°C to 189°C (3mmHg) |
Nom chimique ou matériau | Chlorotriphenylsilane |
Point de fusion | 91°C to 96°C |
Quantité | 100 g |
Numéro UN | UN3261 |
Beilstein | 1820487 |
Point d’éclair | >200°C (392°F) |
Informations sur la solubilité | Reacts with water. |
Poids de la formule | 294.86 |
Pourcentage de pureté | 96% |
Show More |