Learn More
Chlorotriméthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.81€ - 80.60€
Identifiants chimiques
CAS | 75-77-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H9ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 108.64 |
Numéro MDL | MFCD00000502 |
Clé InChI | IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl |
CID PubChem | 6397 |
ChEBI | CHEBI:85069 |
Nom IUPAC | chloro(triméthyl)silane |
SMILES | C[Si](C)(C)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493900
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AC |
25 mL |
22.81€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11400244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AE |
100 mL |
25.73€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11410244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13651.AP |
500 mL |
80.60€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles. Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone. Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Solubilité
Miscible avec l’éther, le benzène, le diéthyléther et le perchloroéthylène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools, les aldéhydes, les amines, les cétones et les esters.
Identifiants chimiques
75-77-4 | |
108.64 | |
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N | |
6397 | |
chloro(triméthyl)silane |
C3H9ClSi | |
MFCD00000502 | |
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl | |
CHEBI:85069 | |
C[Si](C)(C)Cl |
Spécification
56°C to 58°C | |
-58°C | |
C3H9ClSi | |
MFCD00000502 | |
1209232 | |
trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon, tmcs, chloro trimethyl silane, silane, trimethylchloro, silicane, chlorotrimethyl, tmscl | |
IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(triméthyl)silane | |
6397 | |
108.64 | |
Chlorine-like | |
Moisture sensitive |
Chlorotrimethylsilane | |
75-77-4 | |
(CH3)3SiCl | |
UN1298 | |
−27°C (−16°F) | |
Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene. | |
C[Si](C)(C)Cl | |
108.64 | |
CHEBI:85069 | |
≥98% | |
1.389 | |
0.856 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318-H312
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif par contact cutané.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H225-H301-H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :TRIMÉTHYLCHLOROSILANE
missing translation for 'einecsNumber' : 200-900-5
missing translation for 'rtecsNumber' : VV2710000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Chlorotrimethylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Trimethylchlorosilane