Learn More
Chlorotriméthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Description
Chlorotrimethylsilane is used to silanize laboratory glassware, which makes the surfaces more lipophilic. It is used in the production of trimethylsilyl halides, pseudohalides and various organic silicon compounds. It is also used to produce hexamethyldisilane by reduction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles. Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone. Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Solubilité
Miscible avec l’éther, le benzène, le diéthyléther et le perchloroéthylène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools, les aldéhydes, les amines, les cétones et les esters.
Le chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles. Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone. Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Solubilité
Miscible avec l’éther, le benzène, le diéthyléther et le perchloroéthylène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools, les aldéhydes, les amines, les cétones et les esters.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 56°C to 58°C |
Nom chimique ou matériau | Chlorotrimethylsilane |
Point de fusion | -58°C |
Quantité | 500 mL |
Formule linéaire | (CH3)3SiCl |
Numéro UN | UN1298 |
Beilstein | 1209232 |
Point d’éclair | −27°C (−16°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene. |
Poids de la formule | 108.64 |