Learn More
Chlorotriisopropylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
83.20€ - 1158.00€
Identifiants chimiques
CAS | 13154-24-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H21ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 192.80 |
Numéro MDL | MFCD00009656 |
Clé InChI | KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled |
CID PubChem | 139400 |
Nom IUPAC | chloro-tri(propan-2-yl)silane |
SMILES | CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11483617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17376.09 |
10 g |
83.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11493617
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17376.18 |
50 g |
264.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403627
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A17376.30 |
250 g |
1158.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorotriisopropylsilane est utilisé comme agent de silylation dans la synthèse des nucléotides. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques telles que les produits pharmaceutiques et dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools et les amines.
Identifiants chimiques
13154-24-0 | |
192.80 | |
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N | |
139400 | |
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C |
C9H21ClSi | |
MFCD00009656 | |
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled | |
chloro-tri(propan-2-yl)silane |
Spécification
200°C | |
13154-24-0 | |
MFCD00009656 | |
1737446 | |
triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled | |
KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N | |
chloro-tri(propan-2-yl)silane | |
139400 | |
≥97% | |
1.4535 | |
0.908 |
Chlorotriisopropylsilane | |
C9H21ClSi | |
UN2987 | |
62°C (144°F) | |
Miscible with water. | |
CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C | |
192.80 | |
192.81 | |
Acrid | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only