Learn More
Chlorotriisopropylsilane, +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11493617
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Chlorotriisopropylsilane is used as a silylating agent in neucleotide synthesis. It is used as an intermediate in the manufacture of chemical substances such as pharmaceuticals and in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriisopropylsilane est utilisé comme agent de silylation dans la synthèse des nucléotides. Il est utilisé comme intermédiaire dans la fabrication de substances chimiques telles que les produits pharmaceutiques et dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools et les amines.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13154-24-0
Formule moléculaire C9H21ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 192.80
Numéro MDL MFCD00009656
Clé InChI KQIADDMXRMTWHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triisopropylsilyl chloride, chlorotriisopropylsilane, triisopropylchlorosilane, chlorotris propan-2-yl silane, chloro triisopropyl silane, silane, chlorotris 1-methylethyl, tipscl, triisopropylsilylchloride, triisopropyl chlorosilane, triisopropylchlorosilane, redistilled
CID PubChem 139400
Nom IUPAC chloro-tri(propan-2-yl)silane
SMILES CC(C)[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C
Spécification
Point d’ébullition 200°C
Nom chimique ou matériau Chlorotriisopropylsilane
Quantité 50 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 1737446
Point d’éclair 62°C (144°F)
Informations sur la solubilité Miscible with water.
Poids de la formule 192.81
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.4535
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.908