Learn More
Chlorotriéthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
68.70€ - 587.00€
Identifiants chimiques
CAS | 994-30-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.72 |
Numéro MDL | MFCD00000507 |
Clé InChI | DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl |
CID PubChem | 13819 |
Nom IUPAC | chloro(triéthyl)silane |
SMILES | CC[Si](Cl)(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10216800
|
Thermo Scientific Acros
215940250 |
25 mL | Flacon en verre |
68.70€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10032870
|
Thermo Scientific Acros
215941000 |
100 mL | Flacon en verre |
182.00€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11955821
|
Thermo Scientific Acros
215945000 |
500 mL | Flacon en verre |
587.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylationIdentifiants chimiques
994-30-9 | |
150.72 | |
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N | |
13819 | |
CC[Si](Cl)(CC)CC |
C6H15ClSi | |
MFCD00000507 | |
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl | |
chloro(triéthyl)silane |
Spécification
Chlorotriethylsilane | |
Incolore à jaune | |
142.0°C to 144.0°C | |
Authentique | |
C6H15ClSi | |
1.4300 to 1.4320 | |
04,627 | |
15,2179 | |
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl | |
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N | |
chloro(triéthyl)silane | |
13819 | |
99% |
994-30-9 | |
0.8900g/mL | |
29°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C2H5)3SiCl | |
MFCD00000507 | |
13,165 | |
0.89 | |
Solubility in water: decomposes | |
CC[Si](Cl)(CC)CC | |
150.72 | |
150.72 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 213-615-6
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Chlorotriethylsilane
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO – Research Use Only