Learn More
Chlorotriéthylsilane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10032870
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactifs de silylation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 994-30-9
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Numéro MDL MFCD00000507
Clé InChI DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
CID PubChem 13819
Nom IUPAC chloro(triéthyl)silane
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorotriethylsilane
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 142.0°C to 144.0°C
Point d’éclair 29°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5)3SiCl
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4320
Quantité 100 mL
Beilstein 04,627
Fieser 13,165
Merck Index 15,2179
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 150.72
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotriethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.