Learn More
Chlorotriéthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
40.20€ - 310.00€
Identifiants chimiques
CAS | 994-30-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H15ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.72 |
Numéro MDL | MFCD00000507 |
Clé InChI | DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl |
CID PubChem | 13819 |
Nom IUPAC | chlorotriethylsilane |
SMILES | CC[Si](Cl)(CC)CC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11482977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15547.09 |
10 g |
40.20€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11492977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15547.18 |
50 g |
101.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11402987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15547.30 |
250 g |
310.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorotriéthylsilane est utilisé dans les produits chimiques de laboratoire. Il intervient dans la préparation de l’agent de silylation et sert de catalyseur pour l’acide de Lewis. Il est utilisé pour l’exécution de réactions chimiques pour l’huile de silicone, la résine de silicone et le polysiloxane. Il est également utilisé comme agent de retrait du crin et en tant qu’agent de traitement protecteur de surface du cuir.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques aprotiques.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools, les amines, l’ammoniac, les aldéhydes et l’acétone.
Identifiants chimiques
994-30-9 | |
150.72 | |
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N | |
13819 | |
CC[Si](Cl)(CC)CC |
C6H15ClSi | |
MFCD00000507 | |
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl | |
chlorotriethylsilane |
Spécification
145°C to 147°C | |
∼-75°C | |
C6H15ClSi | |
MFCD00000507 | |
1732860 | |
triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl | |
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N | |
chlorotriethylsilane | |
13819 | |
≥98% | |
1.431 | |
0.899 |
Chlorotriethylsilane | |
994-30-9 | |
(CH3CH2)3SiCl | |
UN2986 | |
29°C (84°F) | |
Soluble in aprotic organic solvents. | |
CC[Si](Cl)(CC)CC | |
150.72 | |
150.73 | |
Pungent | |
Moisture sensitive |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H226-H302
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H312+H332-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIVES, INFLAMMABLE, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-615-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only