Learn More
Chlorotriéthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Description
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriéthylsilane est utilisé dans les produits chimiques de laboratoire. Il intervient dans la préparation de l’agent de silylation et sert de catalyseur pour l’acide de Lewis. Il est utilisé pour l’exécution de réactions chimiques pour l’huile de silicone, la résine de silicone et le polysiloxane. Il est également utilisé comme agent de retrait du crin et en tant qu’agent de traitement protecteur de surface du cuir.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques aprotiques.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools, les amines, l’ammoniac, les aldéhydes et l’acétone.
Le chlorotriéthylsilane est utilisé dans les produits chimiques de laboratoire. Il intervient dans la préparation de l’agent de silylation et sert de catalyseur pour l’acide de Lewis. Il est utilisé pour l’exécution de réactions chimiques pour l’huile de silicone, la résine de silicone et le polysiloxane. Il est également utilisé comme agent de retrait du crin et en tant qu’agent de traitement protecteur de surface du cuir.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques aprotiques.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools, les amines, l’ammoniac, les aldéhydes et l’acétone.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 145°C to 147°C |
Nom chimique ou matériau | Chlorotriethylsilane |
Point de fusion | ∼-75°C |
Quantité | 50 g |
Formule linéaire | (CH3CH2)3SiCl |
Numéro UN | UN2986 |
Beilstein | 1732860 |
Point d’éclair | 29°C (84°F) |
Informations sur la solubilité | Soluble in aprotic organic solvents. |
Poids de la formule | 150.73 |