Learn More
Chlorotri-n-butylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
53.00€ - 157.00€
Identifiants chimiques
CAS | 995-45-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C12H27ClSi |
Poids moléculaire (g/mol) | 234.883 |
Numéro MDL | MFCD00000509 |
Clé InChI | JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane |
CID PubChem | 70448 |
Nom IUPAC | Tributyl(chloro)silane |
SMILES | CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11312176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03477.06 |
5 g |
53.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11322176
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L03477.14 |
25 g |
157.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorotri-n-butylsilane est employé comme agent de silyation. Il peut réagir avec le bromo-trifluoro-méthane, pour produire le tributyl-trifluorométhyl-silane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
Identifiants chimiques
995-45-9 | |
234.883 | |
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N | |
70448 | |
CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl |
C12H27ClSi | |
MFCD00000509 | |
silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane | |
Tributyl(chloro)silane |
Spécification
93°C to 94°C (4mmHg) | |
995-45-9 | |
MFCD00000509 | |
1742537 | |
silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane | |
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N | |
Tributyl(chloro)silane | |
70448 | |
97% | |
Moisture sensitive |
Chlorotri-n-butylsilane | |
C12H27ClSi | |
UN2987 | |
104°C (219°F) | |
Reacts with water. | |
CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl | |
234.883 | |
234.89 | |
1.446 | |
0.883 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CHLOROSILANES, CORROSIFS, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 213-627-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only