Learn More
Chlorotri-n-butylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11312176
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Chlorotri-n-butylsilane is as silylating agent. It can react with bromo-trifluoro-methane, to product tributyl-trifluoromethyl-silane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotri-n-butylsilane est employé comme agent de silyation. Il peut réagir avec le bromo-trifluoro-méthane, pour produire le tributyl-trifluorométhyl-silane.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, de l’eau / de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 995-45-9
Formule moléculaire C12H27ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 234.883
Numéro MDL MFCD00000509
Clé InChI JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme silane, tributylchloro, chlorotributylsilane, chlorotri-n-butylsilane, tributyl chloro silane, tri-n-butylchlorosilane, tributylsilyl chloride, tributylchloro-silan, chloro-tri-n-butylsilane
CID PubChem 70448
Nom IUPAC Tributyl(chloro)silane
SMILES CCCC[Si](CCCC)(CCCC)Cl
Spécification
Point d’ébullition 93°C to 94°C (4mmHg)
Nom chimique ou matériau Chlorotri-n-butylsilane
Quantité 5 g
Numéro UN UN2987
Beilstein 1742537
Point d’éclair 104°C (219°F)
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 234.89
Pourcentage de pureté 97%
Indice de réfraction 1.446
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.883