Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Le sel de diphosphate de chloroquine, numéro CAS 50-63-5, est un membre de la famille des quinolones qui est considéré comme un intercalateur d’ADN.Il présente des activités anti-paludiques, anti-inflammatoires et anti-filaricides.
135.00€ - 318.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H32ClN3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 515.86 |
Numéro MDL | MFCD00069852 |
Clé InChI | QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine |
CID PubChem | 64927 |
SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15456399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64459.14 |
25 g |
135.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15466399
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
J64459.22 |
100 g |
318.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Chloroquine diphosphate salt is used to study the role of endosomal acidification in cellular processes, such as the signaling of intracellular TLRs. It can be used as DNA intercalator & to dissociate antigen antibody complexes without denaturing red blood cell antigens. Chloroquine showed very high antiviral activity against NiV but very little activity against the other viruses at concentrations lower than 20 μM.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel de diphosphate de chloroquine est utilisé pour étudier le rôle de l’acidification endosomique dans les procédés cellulaires, notamment la signalisation des TLR intracellulaires. Il peut être utilisé comme intercalant d’ADN & pour dissocier les complexes d’anticorps antigènes sans dénaturer les antigènes des globules rouges. La chloroquine a montré une très grande activité antivirale contre le NiV mais très peu d’activité contre les autres virus à des concentrations inférieures à 20 µ M.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
50-63-5 | |
515.86 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
64927 |
C18H32ClN3O8P2 | |
MFCD00069852 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Spécification
Chloroquine diphosphate salt | |
213°C to 216°C | |
C18H32ClN3O8P2 | |
4223142 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
7-chloro-N-[5-(diethylamino)pentan-2-yl]quinolin-4-amine; bis(phosphoric acid) | |
64927 | |
98% |
50-63-5 | |
Blanc | |
MFCD00069852 | |
14,2163 | |
Soluble in water | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 | |
515.86 | |
515.87 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302
Nocif en cas d’ingestion.
P264b-P270-P301+P312-P330-P501c
H302
missing translation for 'einecsNumber' : 200-055-2
missing translation for 'rtecsNumber' : VB2450000
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only