Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15466399
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Le sel de diphosphate de chloroquine, numéro CAS 50-63-5, est un membre de la famille des quinolones qui est considéré comme un intercalateur d’ADN.Il présente des activités anti-paludiques, anti-inflammatoires et anti-filaricides.
Chloroquine diphosphate salt is used to study the role of endosomal acidification in cellular processes, such as the signaling of intracellular TLRs. It can be used as DNA intercalator & to dissociate antigen antibody complexes without denaturing red blood cell antigens. Chloroquine showed very high antiviral activity against NiV but very little activity against the other viruses at concentrations lower than 20 μM.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de diphosphate de chloroquine est utilisé pour étudier le rôle de l’acidification endosomique dans les procédés cellulaires, notamment la signalisation des TLR intracellulaires. Il peut être utilisé comme intercalant d’ADN & pour dissocier les complexes d’anticorps antigènes sans dénaturer les antigènes des globules rouges. La chloroquine a montré une très grande activité antivirale contre le NiV mais très peu d’activité contre les autres virus à des concentrations inférieures à 20 µ M.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-63-5
Formule moléculaire C18H32ClN3O8P2
Poids moléculaire (g/mol) 515.86
Numéro MDL MFCD00069852
Clé InChI QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N
Synonyme chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine
CID PubChem 64927
SMILES OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroquine diphosphate salt
Point de fusion 213°C to 216°C
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Beilstein 4223142
Merck Index 14,2163
Informations sur la solubilité Soluble in water
Nom IUPAC 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique
Poids de la formule 515.87
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre