Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de chlorophénol, sel de sodium
54.00€ - 179.00€
Identifiants chimiques
CAS | 123333-64-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C19H11Cl2O5S |
Poids moléculaire (g/mol) | 422.25 |
Numéro MDL | MFCD00151199 |
Clé InChI | QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M |
Synonyme | 3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt |
CID PubChem | 131846007 |
SMILES | OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10092840
|
Thermo Scientific Chemicals
216310100 |
10 g | Flacon en verre |
54.00€
10g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11976811
|
Thermo Scientific Chemicals
216310500 |
50 g | Flacon en verre |
179.00€
50g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
123333-64-2 | |
422.25 | |
QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M | |
131846007 |
C19H11Cl2O5S | |
MFCD00151199 | |
3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt | |
OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O |
Spécification
Chlorophenol Red, sodium salt | |
123333-64-2 | |
MFCD00151199 | |
Solubility in water: soluble. | |
Authentique | |
2-chloro-4-[3-(3-chloro-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^}}6-benzoxathiol-3-yl]phénol ; sodium | |
131846007 | |
Pures | |
From pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple) | |
Poudre cristalline |
267.0°C | |
C19H11Cl2O5S | |
3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt | |
QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M | |
OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O | |
422.25 | |
445.25 | |
(575nm, 0.1N NaOH) ca. 1200 | |
Marron |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque une irritation cutanée.
GHS P Statement
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
- Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.