Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de chlorophénol, sel de sodium
Code produit. 11976811
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123333-64-2
Formule moléculaire C19H11Cl2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 422.25
Numéro MDL MFCD00151199
Clé InChI QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
Synonyme 3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt
CID PubChem 131846007
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorophenol Red, sodium salt
Point de fusion 267.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Spectre IR Authentique
Nom IUPAC 2-[(3-chloro-4-hydroxyphényl)[(1Z)-3-chloro-4-oxycyclohexa-2,5-diène-1-ylidène]méthyl]benzène-1-sulfonate
Poids de la formule 445.25
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique (575nm, 0.1N NaOH) ca. 1200
Intervalle de transition visuelle From pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)
Couleur Marron
Quantité 50 g
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.