Learn More
Chloroforme, CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %
86.50€ - 493.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | trichlorométhane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15652770
|
Honeywell-Chromasolv
25669-1L |
1 L | Bouteille en verre |
86.50€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15662770
|
Honeywell-Chromasolv
25669-2.5L |
2.5 L | Glass Bottle | ||||||
15682770
|
Honeywell-Chromasolv
25669-6X1L |
6 x 1 L | Bouteille en verre |
415.27€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15672770
|
Honeywell-Chromasolv
25669-4X2.5L |
4 x 2.5 L | Bouteille en verre | ||||||
Description
- Pour la chromatographie en phase gazeuse (CPG)
- Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et d’autres substances peu volatiles utilisant la CPG
- Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
Identifiants chimiques
67-66-3, 64-17-5 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
6212 | |
trichlorométhane |
Spécification
Chloroform | |
CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8% | |
≥90.0000%, ≥0.1000% | |
1.492 g/mL at 25 °C(lit.) | |
GC produit+éthanol | |
CHCl3 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
Analyse de résidus |
-63°C (literature) | |
67-66-3, 64-17-5 | |
≤100.0000%, <1.0000% | |
60°C to 62°C | |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichlorométhane | |
6212 | |
>99.8% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 450 jours à compter de la date de fabrication
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :6,1 ; Groupe d’emballage : 3 :II ; Nom d’expédition approprié :Chloroforme
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
Recommended Storage : Temp. ambiante