Learn More
Chloroforme, CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 15662770
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CHROMASOLV™ pour l’analyse des résidus, contient ∼1 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %
  • Pour chromatographie en phase gazeuse (GC)
  • Développé spécialement pour l’application dans l’analyse des résidus de pesticides et autres substances peu volatiles par GC
  • Les matières non volatiles et la teneur en eau sont spécifiées pour chaque solvant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3, 64-17-5
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC trichlorométhane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™ for residue analysis, contains ∼1% ethanol as stabilizer, ≥99.8%
% min. CAS ≥90.0000%, ≥0.1000%
% max. CAS ≤100.0000%, <1.0000%
Densité 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 60°C to 62°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Notes de pourcentage du dosage GC produit+éthanol
Formule linéaire CHCl3
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité Analyse de résidus