Learn More
Chloroforme, A.C.S. BAKER ANALYZED™ Réactif, J.T.Baker™
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
142.00€ - 687.00€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | trichlorométhane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15588534
|
Avantor J.T.Baker
9180-01 |
500 mL | Flacon en verre ambré à col étroit | N/A | |||||
15508544
|
Avantor J.T.Baker
9180-22 |
1 L | Flacon en aluminium |
348.00€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15598534
|
Avantor J.T.Baker
9180-03 |
4 L | Flacon en verre ambré à col étroit | N/A | |||||
Description
- Pour une utilisation histologique ; pour une utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Identifiants chimiques
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichlorométhane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform | |
Meets ACS reagent chemical requirements | |
CHCl3 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
Réactif ACS BAKER ANALYZED™ |
67-66-3 | |
1L = 1.48kg | |
MFCD00000826 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichlorométhane | |
6212 | |
119.38 |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .